Merck
D8928
Sigma-Aldrich
trans-1,2-ジアミノシクロヘキサン-N,N,N′,N′-四酢酸 一水和物
ACS reagent, 97.5-100.5%
別名:
1,2-シクロヘキサンジニトリロ四酢酸, Chel-CD, DCTA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H22N2O8 · H2O
CAS番号:
分子量:
364.35
Beilstein:
3222748
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
グレード
ACS reagent
アッセイ
97.5-100.5%
強熱残分
≤0.2%
mp
213-216 °C (lit.)
微量陽イオン
Fe: ≤0.005%
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
SMILES記法
[H]O[H].OC(=O)CN(CC(O)=O)[C@@H]1CCCC[C@H]1N(CC(O)=O)CC(O)=O
InChI
1S/C14H22N2O8.H2O/c17-11(18)5-15(6-12(19)20)9-3-1-2-4-10(9)16(7-13(21)22)8-14(23)24;/h9-10H,1-8H2,(H,17,18)(H,19,20)(H,21,22)(H,23,24);1H2/t9-,10-;/m1./s1
InChI Key
VASZYFIKPKYGNC-DHTOPLTISA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
Chel is a trademark of Ciba-Geigy AG
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
D8928-25G:
D8928-100G:
D8928-BULK:
試験成績書(COA)