サイズを選択してください
| あなたへ/カタログ番号 | 在庫状況 | 単価 |
|---|---|---|
5 g | カートの在庫状況を確認する | ¥13,100 |
25 g | カートの在庫状況を確認する | ¥26,900 |
この商品について
製品名
アゾメチンH 一ナトリウム塩 水和物, p.a.
grade
p.a.
Quality Segment
form
solid
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
functional group
imine, sulfonic acid
SMILES string
O.[Na+].Oc1ccccc1\C=N\c2cc(cc3cc(cc(O)c23)S(O)(=O)=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C17H13NO8S2.Na.H2O/c19-15-4-2-1-3-10(15)9-18-14-7-12(27(21,22)23)5-11-6-13(28(24,25)26)8-16(20)17(11)14;;/h1-9,19-20H,(H,21,22,23)(H,24,25,26);;1H2/q;+1;/p-1/b18-9+;;
InChI key
AAIGDXDVSZJVSW-IFJQNBRBSA-M
Application
1 of 1
当該品目 | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form powder | form solid | form powder or crystals |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| grade p.a. | grade - | grade - | grade - |
| technique(s) UV/Vis spectroscopy: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) - |
| functional group imine, sulfonic acid | functional group - | functional group - | functional group - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under アゾメチンH 一ナトリウム塩 水和物
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
11635-5G: + 11635-BULK: + 11635-VAR: + 11635-25G:
jan