Merck
D7924
SAFC
3-(ジメチルアミノ)プロピオニトリル
liquid
別名:
DMAPN
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2NCH2CH2CN
CAS番号:
分子量:
98.15
Beilstein:
773779
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
フォーム
liquid
yellow
屈折率
n20/D 1.426 (lit.)
bp
171 °C/750 mmHg (lit.)
mp
−43 °C (lit.)
密度
0.87 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CN(C)CCC#N
InChI
1S/C5H10N2/c1-7(2)5-3-4-6/h3,5H2,1-2H3
InChI Key
MTPJEFOSTIKRSS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
過硫酸アンモニウムから活性酸素を形成するために用いられるTEMEDと同様の触媒。フリーラジカルはアクリルアミドとビスアクリルアミドを重合させます。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
145.4 °F - closed cup
引火点(℃)
63 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
D7924-BULK:
D7924-VAR:
D7924-100ML:
D7924-500ML:
D7924-250ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)