Merck
D7505
Sigma-Aldrich
2,2′-ビピリジル
99% (GC)
別名:
2,2'-ジピリジル, 2,2'-ジピリジン, 2,2'-ビピリジン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H8N2
CAS番号:
分子量:
156.18
Beilstein:
113089
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
アッセイ
99% (GC)
bp
273 °C (lit.)
mp
70-73 °C (lit.)
SMILES記法
c1ccc(nc1)-c2ccccn2
InChI
1S/C10H8N2/c1-3-7-11-9(5-1)10-6-2-4-8-12-10/h1-8H
InChI Key
ROFVEXUMMXZLPA-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
メタロプロテアーゼ阻害剤は、鉄の高親和性キレート剤であり10-8 MでFe2+含有酵素を阻害できます。
以下による置換
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
267.8 °F - closed cup
引火点(℃)
131 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
D7505-BULK:
D7505-25G:
D7505-5G:
D7505-10G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Christopher L Nobles et al.
Journal of microbiological methods, 118, 7-17 (2015-08-09)
Bacterial pathogens acquire host iron to power cellular processes and replication. Heme, an iron-containing cofactor bound to hemoglobin, is scavenged by bacterial proteins to attain iron. Methods to measure intracellular heme are laborious, involve complex chemistry, or require radioactivity. Such