スキップする
D6196
ジメボン 二塩酸塩 水和物
≥98% (HPLC)
別名:
2,8-ジメチル-5-[2-(6-メチル-3-ピリジニル)エチル]-2,3,4,5-テトラヒドロ-1H-ピリド[4,3-b]インドール 二塩酸塩 水和物, ジメボリン 二塩酸塩 水和物, ジメボン 二塩酸塩 水和物
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
5 mg
カートの在庫状況を確認する
¥18,800
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C21H25N3 · 2HCl · xH2O
CAS番号:
分子量:
392.37 (anhydrous basis)
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
¥18,800
カートの在庫状況を確認する
高品質はそのまま、さらにお手頃な価格になりました
バルクの問い合わせ
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to off-white
solubility
H2O: ≥10 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O.Cl.Cl.CN1CCc2c(C1)c3cc(C)ccc3n2CCc4ccc(C)nc4
InChI
1S/C21H25N3.2ClH.H2O/c1-15-4-7-20-18(12-15)19-14-23(3)10-9-21(19)24(20)11-8-17-6-5-16(2)22-13-17;;;/h4-7,12-13H,8-11,14H2,1-3H3;2*1H;1H2
InChI key
QQHQMWVYYVVAOV-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
神経保護や認知機能の向上に関するメカニズムはまだ正確には明らかとなっていませんが、ジメボンはコリンエステラーゼとNMDA受容体を同時にブロックする化合物であり、神経毒性を有するβ-アミロイドタンパク質の作用を阻止し、L型カルシウムチャネルを阻害するとみられています。また、ミトコンドリア孔にかかわる新規のターゲット分子をブロックすることにより、神経保護作用を発揮する可能性も考えられています。
Features and Benefits
This compound is featured on the Calcium Channels page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
SML2774SML0588T2705
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC and enzymatic)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
room temp
storage temp.
−20°C
solubility
H2O: ≥10 mg/mL
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
solubility
H2O: 15 mg/mL, clear
solubility
DMSO: ≥20 mg/mL
color
white to off-white
color
white to beige
color
white to beige
color
yellow
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)