Merck
D5887
Sigma-Aldrich
塩化重水素 溶液
20% in D2O
別名:
塩酸-d 溶液
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
DCl
CAS番号:
分子量:
37.47
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
同位体純度
100 atom % D
濃度
20% in D2O
質量シフト
M+1
SMILES記法
Cl[2H]
InChI
1S/ClH/h1H/i/hD
InChI Key
VEXZGXHMUGYJMC-DYCDLGHISA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)