抗体製品の状態
IgG fraction of antiserum
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
形状
buffered aqueous solution
分子量
antigen 17 kDa
化学種の反応性
Drosophila, bovine, chicken, Arabidopsis thaliana, Caenorhabditis elegans, human, mouse, frog, rat
テクニック
ChIP: suitable
microarray: suitable
western blot: 1:1,000-1:2,000 using whole extract of human epitheloid carcinoma HeLa cell line
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
dimethylation (Lys9)
遺伝子情報
human ... H3F3A(3020) , H3F3B(3021) , HIST1H3A(8350) , HIST1H3B(8358) , HIST1H3C(8352) , HIST1H3D(8351) , HIST1H3E(8353) , HIST1H3F(8968) , HIST1H3G(8355) , HIST1H3H(8357) , HIST1H3I(8354) , HIST1H3J(8356) , HIST2H3A(333932) , HIST2H3C(126961) , HIST3H3(8290)
mouse ... H3c10(319152) , H3c11(319153) , H3f3a(15078) , H3f3b(15081) , Hist1h3a(360198) , Hist1h3b(319150) , Hist1h3c(319148) , Hist1h3d(319149) , Hist1h3e(319151) , Hist1h3f(260423) , Hist1h3g(97908) , Hist2h3b(319154) , Hist2h3c1(15077) , Hist2h3c2(97114)
rat ... H3f3b(117056)
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
免責事項
Not finding the right product?
Try our 製品選択ツール.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Jan Code
D5567-BULK:
IXO11602:
D5567-200UL:
D5567-VAR:
試験成績書(COA)