おすすめの製品
drug control
Home Office Schedule 4.2; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
168-170 °C (lit.)
フォーマット
neat
SMILES記法
CC(=O)O[C@H]1CC[C@]2(C)[C@H]3CC[C@@]4(C)[C@@H](CCC4=O)[C@@H]3CC=C2C1
InChI
1S/C21H30O3/c1-13(22)24-15-8-10-20(2)14(12-15)4-5-16-17-6-7-19(23)21(17,3)11-9-18(16)20/h4,15-18H,5-12H2,1-3H3/t15-,16-,17-,18-,20-,21-/m0/s1
InChI Key
NCMZQTLCXHGLOK-ZKHIMWLXSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
以下による置換
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
D4500-5G:
D4500-VAR:
D4500-BULK:
D4500-25G:
D4500-1G:
試験成績書(COA)