Merck
D2418
Sigma-Aldrich
デナトニウムサッカリド
≥95% (perchloric acid titration)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C28H33N3O4S
CAS番号:
分子量:
507.64
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥95% (perchloric acid titration)
SMILES記法
O=C1[N-]S(=O)(=O)c2ccccc12.CC[N+](CC)(CC(=O)Nc3c(C)cccc3C)Cc4ccccc4
InChI
1S/C21H28N2O.C7H5NO3S/c1-5-23(6-2,15-19-13-8-7-9-14-19)16-20(24)22-21-17(3)11-10-12-18(21)4;9-7-5-3-1-2-4-6(5)12(10,11)8-7/h7-14H,5-6,15-16H2,1-4H3;1-4H,(H,8,9)
InChI Key
AOVWCKBXCSVODH-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
D2418-10G:
D2418-VAR:
D2418-BULK:
D2418-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)