スキップする
D2006
デキストリン トウモロコシ由来
Type I, powder
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
CAS番号:
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352201
EC Number:
232-675-4
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
biological source
corn
Quality Segment
type
Type I
form
powder
impurities
≤5% Reducing sugar
color
light yellow
SMILES string
OC[C@H]1O[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6+/m1/s1
InChI key
WQZGKKKJIJFFOK-DVKNGEFBSA-N
Gene Information
human ... PYGM(5837)
Application
コーンスターチ由来のデキストリンは、エネルギーレベル、腸内細菌叢(フローラ)、消化および他の生理的プロセスに及ぼす食物中繊維の効果を理解するための栄養研究に用されます。デキストリンは、免疫応答の刺激や大腸炎の研究などの領域で使用するために使用または誘導体化される場合があります。
Other Notes
お客様の研究に適したメルクの広範な多糖類を包括的に理解していただくために、ぜひメルクの炭水化物カテゴリーページをご覧ください。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
D213131400
description
Type I, powder
description
Type II, powder
description
suitable for microbiology
biological source
corn
biological source
corn
biological source
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
color
light yellow
color
white
color
-
impurities
≤5% Reducing sugar
impurities
-
impurities
-
type
Type I
type
Type II
type
-
Still not finding the right product?
保管分類
11 - Combustible Solids
一体何が起きているの?
WGK 1
引火点 (F)
Not applicable
引火点(°C)
Not applicable
PPE(個人用保護具)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
D2006-BULK: + D2006-1KG: + D2006-VAR: + D2006-100G: + D2006-500G:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
質問
1–4/4 質問  
  1. Is the DP range known for the product.
    1 回答
    1. Unfortunately, the degree of polymerization is not a specification tested for this product.
      役に立ちましたか?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 回答
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 回答
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  4. Is this product soluble in water?
    1 回答
    1. Dextrin Type I from Corn is reportedly quite soluble in water. This product is not tested for solubility but is a purified form and comprised of 95 % water-soluble dextrin.