由来生物
synthetic (organic)
アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
methyl acetate solution
濃度
10 mg/mL
官能基
carboxylic acid
脂質タイプ
unsaturated FAs
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCCCC(C)(C)[C@H](O)\C=C\[C@H]1[C@H](O)CC(=O)[C@@H]1C\C=C/CCCC(O)=O
InChI
1S/C22H36O5/c1-4-5-14-22(2,3)20(25)13-12-17-16(18(23)15-19(17)24)10-8-6-7-9-11-21(26)27/h6,8,12-13,16-17,19-20,24-25H,4-5,7,9-11,14-15H2,1-3H3,(H,26,27)/b8-6-,13-12+/t16-,17-,19-,20-/m1/s1
InChI Key
QAOBBBBDJSWHMU-WMBBNPMCSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
調製ノート
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
8.6 °F
引火点(℃)
-13 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
D0160-VAR:
D0160-1MG:4548174006450
D0160-10MG:
D0160-BULK:
D0160-1MG-PW:
試験成績書(COA)