Merck
CLS7095D5X
Corning® ディスポーザブルパスツールピペット、バルクパック、未滅菌、綿栓なし
size 5.75 in., borosilicate
別名:
pipettes, serological pipets, serological pipettes
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121500
eCl@ss:
32079210
NACRES:
NB.04
製品CLS7095D5Xは現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
物質
borosilicate glass
無菌性
non-sterile
包装
case of 1000 ea
pack of 200 ea
メーカー/製品名
Corning 7095D-5X
サイズ
5.75 in.
アプリケーション
PFAS testing
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • Corning® disposable Pasteur pipettes are made of sturdy and optically clear borosilicate glass.
  • Single-use pipettes prevent the risk of cross-contamination of valuable specimens or laboratory reagents.
  • Feature a constriction one inch below the top to facilitate plugging.
  • Ideal for use in non-volumetric transfer work in bacteriology, immunology, hematology, and serology studies, as well as blood bank and clinical chemistry procedures.
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
関連コンテンツ
FAS、すなわち「永遠の化学物質」は環境中に残留し続け、ヒトの健康にリスクをもたらします。PFAS分析に携わる研究者、規制当局、PFAS定量用のメルクの環境モニタリングツールをご覧ください。
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.