Merck
Z331805
BRAND® dropping pipettes
capacity 5 mL, with integrated bellows
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121500
NACRES:
NB.01
物質
PE-LD
無菌性
non-sterile
特徴
graduations 1 mL
graduations
with integrated bellows
包装
pack of 100
メーカー/製品名
BRAND
L
194 mm
キャパシティ
5 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Ideal for sampling and for decanting infectious or toxic liquids.
その他情報
BR125420 (India)
法的情報
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG