Merck
CLS6798600D
Corning® Digital Hotplates
AC/DC input 230 V AC (CEE7-7 plug), plate L × W 10 in. × 10 in.
別名:
stirrers
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41102406
NACRES:
NB.76
製品CLS6798600Dは現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
物質
ceramic plate
認証
suitable for EPA 200.7
包装
case of 1
メーカー/製品名
Corning 6798-600D
利用可能性
not available in USA, Canada and EU
パラメーター
5-550 °C temp. range
内寸(幅×長さ)
10 in. × 10 in.
プレートL × W
10 in. × 10 in.
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • LEDへのデジタル温度表示は5°C刻みで調節でき、設定温度に達するまで点滅
  • マイクロプロセッサーが、決まった温度の設定および温度の繰り返し設定を維持。
  • 天板の温度が60°Cを超えると、温度制御がオフであっても明るいLED HOT TOPアイコンが点灯。
  • 別売りの温度センサーにより、ユニット過熱時に電源を切断
  • 極めて丈夫で耐熱性を持つPyroceramガラスセラミック製天板
  • 小さな設置面積と低い全高
  • UL規格およびcUL規格に適合
  • 2年保証
For use in Asia, Africa and Australia.
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
関連コンテンツ
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.