製品CLS6755は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
おすすめの製品
AC/DC入力
120 V AC, US 3-pin plug
60 Hz
包装
case of 1
pack of 1
メーカー/製品名
Corning 6755
パラメーター
200-6000 rpm speed (maximum speed 6,000rpm/4,185 x g)
4185 × g
6000 rpm
テクニック
centrifugation: suitable
L × W × H
28 cm × 37 cm × 26 cm
キャパシティ
12 x 15 mL or 6 x 50 mL rotor not included
重量
15 kg
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Corning LSE小型遠心機は、場所を取らないベンチトップ型の遠心機で、ライフサイエンスや工業技術に関わる研究ラボでの使用に最適です。Corning LSE小型遠心機を用いる場合、3種類のアングルローターが用意されており、管径15 mL、50 mL、1.5/2.0 mLのマイクロ遠心チューブに対応可能です。さらにLSE小型遠心機は、6 × 5 mLチューブ用のスイングアウトローターに対応します。オプションのアダプターを用いれば、スタンダードな円錐チューブや丸底の血液チューブなど、それ以外の各種サイズのチューブに対応します。
特長と利点:
特長と利点:
- 低温室で使用可能
- ローターの収容能力は12 × 15 mLまたは6 × 50 mL
- 最高速度6,000 rpm/4,185 × g
- 超過速度保護機能
- 不均衡検出時の自動停止システム
- 円錐底または丸底のチューブの両方を受け入れ
- 電動フタロックシステム
- 場所をとらない省面積の設計
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
LSE is a trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
プロトコル
HPLC separation of 17 important cannabinoids including CBD, delta 9 THC and THCA. Read the application note.