Merck
CLS6575
Corning®ユニバーサル光学シーリングテープ
polyolefin film, non-sterile, case of 100 ea
別名:
シーリングフィルム, マイクロプレート用シーリングフィルム, マルチウェルプレート用シーリングフィルム, 透明シーリングフィルム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122410
NACRES:
NB.24
製品CLS6575は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
物質
polyolefin film
グレード
optical grade
無菌性
non-sterile
包装
case of 100 ea
メーカー/製品名
Corning 6575
W × L
3.06 in. × 5.56 in.
7.8 cm × 14.1 cm
適合性
suitable for (for protein crystallization, PCR and qPCR applications)
詳細
Corning®ユニバーサル光学シーリングテープ
ユニバーサル光学シーリングテープは、Corning 96 ウェルタンパク質結晶化プレートや、その他のマイクロプレートに使用され、しっかりと密着します。圧力感受性あり:圧力感受性のテープのため、しっかりと密着することで蒸発を最小限に抑え、ヒートリッドを備えたPCRサーマルサイクラーで使用する際にオイルフリーでの操作を可能にします。
シールテープの特長:
  • タンパク質の結晶、タンパク質の結晶化を顕微鏡観察するための高い光学品質。
  • 光学品質が高いため、定量リアルタイムPCR(qPCR)のようなPCRシステムによる検出に使用できます。
  • ウェル中のタンパク質の蒸発を最小限にします。
  • ウェル間のコンタミネーションを最小限にします。
  • 適用温度: –70~100°C
  • 水溶液および有機溶剤に使用できます。
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1