製品CLS6542は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
おすすめの製品
物質
conical bottom tube
conical polypropylene tube
polypropylene cap
無菌性
non-sterile
特徴
RNase and DNase free
包装
case of 300
pack of 60
メーカー/製品名
Corning 6542
テクニック
PCR: suitable
キャパシティ
0.2 mL
チューブ外径
0.211 in.
色
clear
フィッティング
cap (push fit)
適合性
suitable for (PCR applications)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Corning® Thermowell PCRチューブ、8ウェルストリップ
- 0.2 mLのチューブが8個つながったチューブストリップ
- 使いやすいように、キャップストリップをチューブストリップと同梱しています。
- ポリプロピレン製薄壁からできており、ヒートブロックにぴったり適合する設計によって熱伝達を最適化
- デオキシリボヌクレアーゼ、リボヌクレアーゼフリーを証明済み
- 121°Cでオートクレーブが可能
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)