Merck
CLS565550
PYREX® EZ Access wide mouth volumetric flask
capacity 50 mL
別名:
volumetric glassware
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121804
製品CLS565550は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
物質
PTFE liner
cap (polybutylene terephthalate)
flask (class A glass)
flask (flat bottom, threaded)
詳細
heavy duty, with GL32 screw cap
特徴
class A
To Contain
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Corning 5655-50
H × 外径
135 mm × 48 mm
キャパシティ
50 mL
フィッティング
GL 32 thread
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
The wide funnel-like threaded top plus the wide neck design allows for easy filling and mixing of various materials into solution. This extra wide neck also allows access to larger capacity pipets. For added convenience, one size (GL32) of the chemically resistant, high temperature polybutylene terephthalate screw caps fits all flasks. This threaded cap has a PTFE liner to provide a secure closure for leak proof solution storage.
法的情報
EZ Acess is a trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)