Merck
CLS5641P1L
Corning®再利用可能な容積測定フラスコ、Class B
polypropylene, size 1 L, with 24/29 tapered PP stopper
別名:
Corning container
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121804
NACRES:
NB.43
製品CLS5641P1Lは現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
物質
long
polypropylene
無菌性
non-sterile
特徴
class B
closure type tapered polypropylene stopper
包装
pack of 1
case of 3
メーカー/製品名
Corning 5641P-1L
H × 外径
300 mm × 127 mm
サイズ
1 L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
半透明のフラスコで、先細のポリプロピレン製栓が付属、目盛線を個別に較正しています。本製品は、ISO 1042により定義されるクラスBの公差で製造されています。60°Cを超える温度に曝すと、正確度に影響を及ぼすおそれがあります。目盛の維持には、通常60°Cを限度に洗浄することが推奨されます。高さの寸法はフラスコのみで、栓は含みません。
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)