製品CLS5640P50は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
おすすめの製品
物質
long
polymethylpentene
無菌性
non-sterile
特徴
class A
closure type polypropylene stopper
包装
case of 6
メーカー/製品名
Corning 5640P-50
H × 外径
140 mm × 51 mm
サイズ
50 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
特徴および利点
- Corning® reusable translucent 50 mL volumetric flask includes tapered polypropylene stopper.
- The stopper provides a firm seal to avoid the possibility of external contamination.
- The product is manufactured to Class A tolerances as defined by ISO 1042.
- Supplied with an imprinted lot number and certificate.
- Flasks may be autoclaved to 121ºC without affecting the graduation tolerance.
- Recommended routine cleaning up to 60ºC will preserve graduation markings.
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)