Merck
CLS4931
Costar® vacuum aspirator
8-channel adapter
別名:
Costar aspirator, Vacuum aspirator
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121500
NACRES:
NB.11
製品CLS4931は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
包装
pack of 1
メーカー/製品名
Corning 4931
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
This is an 8-channel adapter that fits on to the Costar® Aspirator (CLS4930) so that it can be used to remove media and solutions from 8 wells simultaneously on a 96 well plate.
Please note: Only the 8-channel adapter is supplied for product CLS4931, despite the image on this web page showing both the adapter and the Costar® Aspirator (CLS4930) together they are sold separately.
法的情報
Costar is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)