製品CLS4628は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
おすすめの製品
物質
orange polypropylene cap (disposable)
無菌性
sterile
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Corning 4628
キャップサイズ
45 mm
チューブ類内径× 外径 × L
1/4 in. × 3/8 in. × 30 in., chemical resistant, heat sealable flexible
重量
500 g
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Corning microcarriers with Corning CellBIND, low concentration Synthemax II, and untreated surfaces are available in 100 g and 500 g bottles that can be fitted with Corning aseptic transfer caps to prevent adventitious contamination during bioreactor loading. These aseptic transfer caps are sterile (10-6 SAL), and individually double bagged. Microcarriers and aseptic transfer caps are sold separately.
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)