製品CLS4517は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
おすすめの製品
物質
black cyclic olefin copolymer (COC)
clear bottom
flat bottom
flat bottom wells
無菌性
sterile
特徴
lid
film bottom
low base
包装
pack of 20 plates
pack of 20
メーカー/製品名
Corning 4517
表面積
0.16 cm2 , cell growth area
壁容量
190 μL
壁有効容積
50 μL
適合性
suitable for (cell cuture)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
資料
A frequently asked questions guide for users of the Corning® high content screening microplates.