Merck
CLS432077
Corning® CoolCell Filler Vials, for use with CoolCell LX and CoolCell FTS30 containers
5 mL
別名:
centrifuge tubes
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103025
NACRES:
NB.12
製品CLS432077は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
包装
pkg of 6
メーカー/製品名
Corning 432077
キャパシティ
5 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
To ensure cell freezing rate consistency and uniform results when using CoolCell containers, insert a CoolCell Filler Vial into empty wells when freezing less than a full load. It is suitable for repeated use and compatible with CoolCell LX, CoolCell FTS30 and CoolCell 5ml LX containers.
法的情報
CoolCell is a trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)