Merck
CLS431733
Corning® 保存ボトル、八角形、 HDPE スクリューキャップ付き
octagonal clear PET, sterile, capacity 500 mL, cap diam. 31.7 mm, case of 24
別名:
Corning Storage Bottle
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.17
物質
octagonal clear PET
screw top natural high-density polyethylene cap (tamper-proof)
wide-mouth bottle
詳細
wide mouth
無菌性
sterile
特徴
cap
graduations
包装
pack of 12 ea
case of 24
メーカー/製品名
Corning 431733
目盛・精度の測定範囲
50-500 mL, accuracy: 50 mL
H
180 mm
ボトルネック直径
31.7 mm
キャップ直径
31.7 mm
キャパシティ
500 mL
開口部直径
31.7 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
ポリエチレンテレフタレート(PET)ボトルで、培養液、バイオ製品、その他水溶液の保存および試料採取に最適です。PET樹脂のため、ボトルは軽量で壊れにくく、ガラス器具と同様に透明です。
特長:
  • 外袋の中に便利な収縮包装トレイ2台を用いて梱包し、衛生面を保証
  • 壊れにくいボトルで、人間工学に合った、ガラス器具に代わる扱いやすさ
  • ボトルはSAL 10-6で滅菌済み、発熱性物質不含を保証
  • リーク検査済み、不正開封防止機能付きの31.7 mm HDPE製スクリューキャップ
  • 正確な測定のための成型目盛付き
  • USPクラスVI準拠のボトルを使用し、細胞毒性がなく非溶血性であることを検証済み
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)