製品CLS431227は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
おすすめの製品
物質
PTFE membrane
polypropylene housing
無菌性
sterile
包装
case of 12
メーカー/製品名
Corning 431227
直径
50 mm
ポアサイズ
0.2 μm
フィッティング
hose barb
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Corningシリンジフィルターは100%完全性がテストされ、非発熱性および細胞非毒性のテスト済みです。ISO 9002標準に基づいて製造されています。さまざまな膜が必要に応じてご利用いただけます。PES:低いタンパク質結合および速い流速用、界面活性剤フリー酢酸セルロース(SFCA):低いタンパク質結合用、PTFE:化学耐性用、再生セルロース(RC):DMSOとの使用には最高の選択です。
このCorning製シリンジフィルターはポリプロピレンコポリマーに覆われており、ホース口インレットとホース口アウトレット付きです。
- PTFE膜は最高の化学的耐性があります。
- 本来疎水性の膜なので、排出のアプリケーションや、気体のろ過に使用できます。
- 100%の完全性がテストされ、非発熱性および無細胞毒性のテスト済みです。
- ISO 9002標準に基づいて製造されています。
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)