Merck
CLS430829
Corning® 50 mL 遠心チューブ
50 mL centrifuge tubes, polypropylene, conical bottom w/ CentriStar cap, bulk packed, sterile, natural, 500/cs
別名:
50 ml 遠心チューブ, ポリプロピレン製チューブ, 遠心用チューブ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121703
eCl@ss:
32119210
NACRES:
NB.11
製品CLS430829は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
物質
cap (CentriStar)
conical bottom tube
polypropylene
認証
suitable for ASTM® 7968
suitable for ASTM® 7979
suitable for DIN 38407-42
suitable for EPA 1621
suitable for EPA 1633
suitable for EPA 8327
suitable for EPA ACB B21-02
suitable for EPA ACB B23-05b
suitable for GB 5009.253-2016
suitable for ISO/CEN 15968-2010
法規制遵守
suitable for FDA C-010.02
無菌性
sterile
特徴
RCF 17000 × g
disposable
graduations 5 ‑ 50 mL graduation interval: 2.5 mL
self-standing: no
包装
pack of 25
case of 500
メーカー/製品名
Corning 430829
パラメーター
17000 × g max. RCF
外径 × L
29.1 mm × 114.4 mm
キャップ直径
34.7 mm , approx.
キャパシティ
50 mL
clear
natural
フィッティング
cap (CentriStar)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Corning® disposable 50 mL centrifuge tubes are available as either clear polyethylene terephthalate (PET) tubes with a traditional plug seal cap or polypropylene tubes with either plug seal caps or the new CentriStar caps.
The CentriStar cap has a easy-on/easy-off top and offers advanced ergonomics with its wider knurls and roll-over edge design. All tubes come in a variety of packaging options.
  • Sterile, certified nonpyrogenic and DNase-/RNase-free
  • Black printed graduations and a large white marking spot
法的情報
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
CentriStar is a trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
関連コンテンツ
FAS、すなわち「永遠の化学物質」は環境中に残留し続け、ヒトの健康にリスクをもたらします。PFAS分析に携わる研究者、規制当局、PFAS定量用のメルクの環境モニタリングツールをご覧ください。
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.