Merck
CLS430282
Corning® Easy-Grip round, plastic, storage bottles
round clear polystyrene, sterile, bottle capacity 500 mL, cap (plug seal), case of 24
別名:
storage bottle
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.24
製品CLS430282は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
物質
cap (plug seal)
clear polystyrene bottle
cylindrical bottle
orange high-density polyethylene cap (plug seal)
round clear polystyrene
無菌性
sterile
sterile
特徴
cap
graduated
graduations
neck thread wide mouth
包装
case of 24
メーカー/製品名
Corning 430282
ボトルの最大容量
500 mL
ボトルネック直径
~42 mm
ネック直径
45 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
  • Corning® Easy-Grip disposable storage bottles are ideal for storing media, buffers, and other aqueous solutions.
  • Features easy grip sides for convenient handling.
  • Plug seal caps (45 mm) provides an airtight seal and help minimize the risk of contamination.
  • Certified non pyrogenic.
アプリケーション
Corning®Easy-Grip round, plastic, storage bottles are ideal for storage of media, buffers, and other aqueous solutions.
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)