Merck
CLS430179
Corning® polypropylene beaker
sterile, size 250 mL , beaker, container and lid, case of 100
別名:
plastic beakers, polypropylene beakers, storage containers
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121803
NACRES:
NB.13
製品CLS430179は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
物質
natural polypropylene (beaker)
orange high-density polyethylene (snap cap)
無菌性
sterile
sterile
特徴
container and lid
包装
pack of 1
case of 100
メーカー/製品名
Corning 430179
サイズ
250 mL , beaker
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Corning flexible polypropylene container with snap-on polyethylene lid serves as a beaker or storage container.
  • Container is graduated in both millilitres and ounces
  • Certified nonpyrogenic
その他情報
Browse all plastic beakers
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1