Merck
BR758910
BRAND® urine beaker
polypropylene, capacity 125 mL , screw cap, sterile
別名:
Sample Cups, Urine beaker
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
240 EA
¥45,160
¥45,160
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
240 EA
¥45,160
About This Item
UNSPSCコード:
41121803
NACRES:
NB.43
¥45,160
Check Cart for Availability
物質
polypropylene
yellow cap
無菌性
sterile
特徴
graduations
メーカー/製品名
BRAND 758910
キャパシティ
125 mL , screw cap
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • BRAND® urine beaker is made of polypropylene.
  • Specifically designed for safe and hygenic urine sample collection and handling.
その他情報
Browse all plastic beakers
法的情報
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2