CLS3936
Corning® 1536ウェルプレート
non-treated (medium bind), 50/cs, round bottom black polystyrene wells, non-sterile, lid: no
別名:
1536ウェルプレート, 1536ウェルマイクロタイタープレート, 1536ウェルマイクロプレート, 1536マルチウェルプレート, HTSプレート, TC-処理プレート, イムノアッセイプレート, 細胞培養処理プレート
ログイン組織・契約価格を表示する
すべての画像(1)
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.13
製品CLS3936は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
おすすめの製品
物質
black plate
polystyrene plate
round bottom black polystyrene wells
無菌性
non-sterile
特徴
lid: no
skirt
包装
pack of 10
case of 50
メーカー/製品名
Corning 3936
最大容量
10 μL
サイズ
1536 wells
有効容積
8 μL
色
black
適合性
suitable for (fluorescent; luminescent assays)
結合型
non-treated surface
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Corning1536ウェルプレート
- 1536ウェルのポリスチレン製プレート
- 低バックグラウンド蛍光、最小限の光散乱、およびクロストークの減少
- 低バックグラウンド蛍光と強化された信号強度による信号の優れたダイナミックレンジ
- ウェル間クロストークを防ぐ不透明な壁
- ウェルの平底は極めて平坦なため、プレート内およびプレート間のばらつきを最小化
- 空気の取り込みが少なく、CVおよびZ係数を改善した丸底のウェル
- 感度を向上させるために上げたウェル底部
- 4辺に設けられた液溜めが機器のコンタミネーションを防止
- 蛍光アッセイおよび発光アッセイに適しています
- 黒い壁プレートのバックグラウンド蛍光は低く、光の散乱は最小限でクロストークを抑えます。
- 未処理(中等度結合性)ポリスチレン表面はその性質上疎水性を持ち、受動的相互作用により生体分子と結合します。
- 表面と相互作用できる大きな疎水部を有する大型分子(抗体など)の固定化に主に適しています。
- 未処理のマイクロプレートの結合能は約 100~200 ng IgG/cm2です。
- 推奨作業容量は8 μL以下
- 標準的なマイクロプレートの設置面積と寸法に適合
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)