Merck
CLS3809
Corning® CellBIND® 96ウェルプレート
white polystyrene plate, sterile, flat bottom clear wells, lid, case of 100 plates
別名:
cell culture plate, multi well plates, multiple well plates
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.13
製品CLS3809は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
物質
flat bottom clear wells
flat bottom wells
polystyrene plate
white polystyrene plate
無菌性
sterile
sterile
特徴
lid
lid
plate format: 96 well standard
包装
case of 100 plates
pack of 5
case of 50
メーカー/製品名
Corning 3809
サイズ
96 wells
表面積
0.32 cm2 , cell growth area
cell growth area
cell growth area
ウェル容積
360 μL
ウェル有効容積
75-200 μL
適合性
suitable for (cell cuture)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Corning® CellBIND® 96ウェルプレート
  • 総容量360 μLの平底タイプ
  • 推奨作業容量は75~200 μL
  • 細胞接着に最適な処理を施したCellBIND®表面
  • コンタミネーションを減らす凝縮リング付きのフタ(裏返し不可)
  • ガンマ線照射により滅菌済みおよび発熱性物質不含の試験済み
  • ウェルを認識するための個別英数字コード
  • Corning® 96 Well CellBIND® Microplates have an optically clear flat bottom for direct microscopic viewing.
  • Thinner bottom enables lower background fluorescence and allows readings down to 340 nm.
  • Opaque walls aid in minimal well-to-well cross-talk.
法的情報
CellBIND is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)