CLS3688
Corning® 96ウェルプレート、ハーフエリア
flat bottom, white polystyrene, Tissue Culture (TC)-treated surface, bag of 20 inner package, sterile, lid
別名:
cell culture plate, multi well plates, multiple well plates
ログイン組織・契約価格を表示する
すべての画像(1)
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.24
物質:
flat bottom
round wells
white bottom
white polystyrene
round wells
white bottom
white polystyrene
サイズ:
96 wells
ウェルD:
10.7 mm
ウェル容積:
190 μL
ウェル有効容積:
25-125 μL
製品CLS3688は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
おすすめの製品
物質
flat bottom
round wells
white bottom
white polystyrene
無菌性
sterile
特徴
lid
skirt
包装
bag of 20 inner package
メーカー/製品名
Corning 3688
サイズ
96 wells
ウェルD
10.7 mm
ウェル容積
190 μL
ウェル有効容積
25-125 μL
色
white
結合型
Tissue Culture (TC)-treated surface
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Unique half area plates can help save on rare and expensive reagents by reducing the amount of reagent needed per well, while still being readable by most standard plate readers.
特徴および利点
- Corning® 96 Well Half-Area Microplate, white polystyrene, matrix active group have opaque walls to prevent well-to-well crosstalk
- TC treated microplate
- Sterilized by gamma radiation and nonpyrogenic
- Flat bottoms with 190 μL total volume
- White walled plates enhance luminescent signals and display low background luminescence and fluorescence
- Nonreversible lids with condensation rings to reduce contamination
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)