Merck
CLS3679
Corning® UV-Transparent Microplates
half area, flat bottom clear, pkg of 25 per bag, non-sterile, lid: no
別名:
96 multiwell plate, 96 well microplate, 96 well microtiter plate, 96 well plate, EIA/RIA plate, immunoassay plate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.15
製品CLS3679は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
物質
clear polystyrene plate
flat bottom clear
round clear wells
無菌性
non-sterile
特徴
lid: no
skirt
half area
包装
pkg of 25 per bag
メーカー/製品名
Corning 3679
サイズ
96 wells
ウェル容積
205 μL
ウェル有効容積
25-125 μL
clear
適合性
suitable for (cell cuture)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Compatible with Molecular Devices SPECTRAmax 190 and 250 plate readers.
特徴および利点
  • Corning® UV-Transparent Microplates are ideal for determining protein and/or nucleic acid concentrations.
  • Half Area microplate with UV-transparent well bottom.
  • Free of DNase- and RNase.
  • Acrylic base for greater strength and maximum leak resistance.
  • Well volume of 205 μL; working volumes of 25 to 100 μL.
  • 1cm pathlength corresponds to 175 μL volume.
  • Lids are available separately.
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)