製品CLS3583は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
おすすめの製品
物質
black polystyrene plate
flat bottom wells black
polystyrene
無菌性
sterile
特徴
lid
skirt
包装
case of 10
pack of 10
メーカー/製品名
Corning 3583
サイズ
96 wells
色
black
適合性
suitable for (cell cuture)
結合型
Tissue Culture (TC)-treated surface
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
- 本製品は、Corning® HTS Transwell®-96浸透性サポートシステムの付属品です。
- 細胞接着性を最適化するためのプレート処理
- 実験の細胞増殖ステップまたはアッセイステップに使用
- 蛍光評価用に使用
- このプレートを、HTS Transwell®-96ユニットで使用すると、各ウェルの頂点側にも基底面側にもピペットで便利にアクセス(手動または自動)できるようになります。
- 切り込みが入った隅部とSBS標準設置面積
- 各プレートに滅菌フタが付属
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Transwell is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)