製品CLS3551は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
おすすめの製品
物質
clear plate
conical bottom clear wells
cyclic olefin copolymer (COC)
無菌性
non-sterile
特徴
lid: no
plate format: 96 well
protein wells: 1/reservoir well
包装
pack of 10 ea
case of 50 ea
メーカー/製品名
Corning 3551
リザーバー容積
100 μL
サイズ
96 wells
ウェル容積
4 μL , protein well volume
ウェル有効容積
25-755 μL
色
clear
適合性
suitable for (sitting drop vapor diffusion high-throughput (HT) protein crystallization)
結合型
hydrophillic surface
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Corning®96ウェルタンパク結晶化プレート
Corning 96ウェルタンパク結晶化プレートは、対応するタンパク質ウェルとともに大きな容器ウェルを持っています。これはポリプロピレンやポリスチレンより優れた先進的な光学ポリマー(環状オレフィンコポリマー(COC))から作られており、光学的透明度と有機溶媒に対する耐性が向上しています。このプレートは、高スループットでタンパク質を結晶化するシッティングドロップ法に使用でき、手動ピペッターとロボット操作に適合します。
広い容器ウェルの最大容量は100 μL、お勧めするスクリーン試薬の作業容量は25~755 μLです。小さいタンパク質ウェルの容量範囲は1~4 μLです。
Corning 96ウェルタンパク結晶化プレートは、対応するタンパク質ウェルとともに大きな容器ウェルを持っています。これはポリプロピレンやポリスチレンより優れた先進的な光学ポリマー(環状オレフィンコポリマー(COC))から作られており、光学的透明度と有機溶媒に対する耐性が向上しています。このプレートは、高スループットでタンパク質を結晶化するシッティングドロップ法に使用でき、手動ピペッターとロボット操作に適合します。
広い容器ウェルの最大容量は100 μL、お勧めするスクリーン試薬の作業容量は25~755 μLです。小さいタンパク質ウェルの容量範囲は1~4 μLです。
- 各ウェルに、4 μLの円錐形平底タンパク質ウェル1個と100 μLの試薬容器1個が含まれています。
- 低容量の試薬容器により試薬コストを削減
- 蒸気拡散法(シッティングドロップ法)による高スループットのタンパク質結晶化用に設計
- 結晶センタリングを促進し、ウィッキングを減らすための親水性向上処理済み
- アセトン、酢酸、ブタノン、エタノール、イソプロパノール、メタノール、DMSO、硝酸(65%)、硫酸(40%)、塩酸(36%)、アンモニア水(33%)などの一般的な溶媒に対する耐性が高く、透明度が改善された先進的な環状オレフィンコポリマー(COC)から製造します。
- ポリマーの吸水力が弱いため、タンパク質の滴下容量を損失することはありません。
- 各ウェルに容器番号がエンボス加工されているため、容易に識別できます。
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)