安全性情報
CLS354089
Corning® BioCoat Collagen I #1 German Glass Coverslip
size 22 mm, round glass, pkg of 60 ea (1 pack, Bulk Packed)
別名:
slides, coverslip
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122107
NACRES:
NB.13
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
物質
round glass
包装
pkg of 60 ea (1 pack, Bulk Packed)
メーカー/製品名
Corning 354089
サイズ
22 mm
結合型
Tissue Culture (TC)-treated surface
アプリケーション
Cell culture
法的情報
BioCoat is a trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
CLS354089:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)