製品CLS3526は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
おすすめの製品
物質
clear bottom
flat bottom wells
polystyrene plate
round clear wells
詳細
growth area 1.9 cm2
無菌性
sterile
特徴
lid
skirt
包装
pack of 1 (individually wrapped)
case of 50 (individually wrapped)
メーカー/製品名
Corning 3526
サイズ
24 wells
ウェル直径
15.6 mm
ウェル容積
3.4 mL
ウェル有効容積
0.38-0.57 mL
結合型
Tissue Culture (TC)-treated surface
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Rings on lid prevent cross-contamination. All plates have a uniform footprint and a raised bead to aid stacking. Alphanumerics provide well identification. Polystyrene unless stated otherwise.
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Costar is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
資料
Discover tips for choosing the best plate to use with Millicell® hanging inserts for your applications, including barrier formation and cell imaging.