物質
clear
clear wells
flat bottom clear
polystyrene
無菌性
sterile
sterile
特徴
lid
lid
skirt
plate format: standard
well: flat bottom, clear
包装
pack of 1 (individually wrapped w/ lid)
case of 24
pkg of (24/case)
pkg of (individually wrapped)
メーカー/製品名
Corning 3471
サイズ
6 well
表面積
9.5 cm2 , cell growth area (cm2)
ウェル容積
16.8 mL
ウェル有効容積
1.9-2.9 mL
ウェル
6 wells
色
clear
適合性
suitable for (cell cuture)
結合型
Tissue Culture (TC)-treated surface
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Corning Costa超低接着表面マルチウェルプレート
- 超低接着表面プレートには共有結合したヒドロゲル層があり、細胞の接着を効果的に阻害します。
- 表面はタンパク質の吸着、酵素活性化、および細胞活性化を最小化
- 表面は無細胞、生物学的不活性、および非分解性
- コンタミネーションを減らす凝縮リング付きのフタ(裏返し不可)
- 認識用の英数字コードを各ウェルに印字
- 統一された底面形状により積み重ねが容易
- ガンマ線照射で滅菌しており、非発熱性の試験済み
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Costar is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Angelo Canciello et al.
Frontiers in bioengineering and biotechnology, 8, 135-135 (2020-04-08)
Amniotic membrane (AM) is considered an important medical device with many applications in regenerative medicine. The therapeutic properties of AM are due to its resistant extracellular matrix and to the large number of bioactive molecules released by its cells. An
Kiera L Clayton et al.
Cell host & microbe, 29(3), 435-447 (2021-02-12)
Natural killer (NK) cells are innate cytolytic effectors that target HIV-infected CD4+ T cells. In conjunction with antibodies recognizing the HIV envelope, NK cells also eliminate HIV-infected targets through antibody-dependent cellular cytotoxicity (ADCC). However, how these NK cell functions impact infected
資料
Serum-free defined cancer stem cell media used to grow and expand cancer cells in 3D tumorsphere aggregates.
プロトコル
Step-by-step tumorpshere formation protocol that can used to generate 3D cancer stem cell spheroids.