Merck
CLS3470
Corning® Transwell® 24 well plates
0.4 μm pore size, Tissue Culture (TC)-treated surface clear polystyrene plate, round wells, polyester membrane (Polyethylene Terephthalate (PET), flat bottom wells clear sterile, case of 48, pack of 12
別名:
細胞培養インサート, 組織培養プレート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122107
NACRES:
NB.13
製品CLS3470は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
製品名
Corning® Transwell® ポリエステル膜細胞培養インサート, 6.5 mm Transwell with 0.4 μm pore polyester membrane insert, TC-treated, sterile, 48/cs
物質
clear polystyrene plate
flat bottom wells clear
polyester membrane (Polyethylene Terephthalate (PET)
round wells
無菌性
sterile
特徴
lid
skirt
包装
pack of 12
case of 48
メーカー/製品名
Corning 3470
インサート有効容積
0.1 mL
膜直径
6.5 mm
膜厚
10 μm
サイズ
24 wells
表面積
0.33 cm2 , cell growth area
ウェル有効容積
0.6 mL
clear
ポアサイズ
0.4 μm
結合型
Tissue Culture (TC)-treated surface
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Corning® Transwell®細胞培養インサート
Transwell細胞培養インサートは、足場依存性と足場非依存性細胞株のいずれの研究にも使いやすい便利な浸透性支持手段です。 細胞の接着と増殖を最適化させるように組織培養処理された、薄い10 mmの顕微鏡的に透明なポリエステル膜を持っています。 位相差顕微鏡下で優れた細胞可視性を示し、細胞生存率と単層生成の評価を可能にします。
  • 10 μm厚のポリエステル製透明膜
  • 細胞接着性を最適化するための表面処理済み
  • 24ウェルプレートにインサート12枚を封入。1ケースに4プレート。
  • 位相差顕微鏡下での優れた可視性
  • ガンマ線照射により滅菌済み
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Transwell is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Sivakumar Murugadoss et al.
Particle and fibre toxicology, 17(1), 10-10 (2020-02-27)
The terms agglomerates and aggregates are frequently used in the regulatory definition(s) of nanomaterials (NMs) and hence attract attention in view of their potential influence on health effects. However, the influence of nanoparticle (NP) agglomeration and aggregation on toxicity is
Karolien Hollanders et al.
Investigative ophthalmology & visual science, 56(2), 1335-1348 (2015-01-30)
Rho kinase (ROCK) is associated with VEGF-driven angiogenesis, as well as with inflammation and fibrosis. Therefore, the effect of AMA0428, a novel ROCK inhibitor, was studied in these processes, which highly contribute to the pathogenesis of neovascular AMD. The effect