Merck
CLS3391
Corning® HTS Transwell® 96 ウェル透過サポート
pore size 0.4 μm, polycarbonate membrane
別名:
corning transwell, transwell corning
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NA.75
製品CLS3391は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
物質
flat bottom wells clear
polycarbonate membrane
polystyrene
round wells
無菌性
sterile
特徴
lid
skirt
plate format: 96 well
包装
case of 5
メーカー/製品名
Corning 3391
膜厚
10.0 μm
サイズ
0.235 mL
96 wells
clear plate
ポアサイズ
0.4 μm pore size
適合性
suitable for (cell culture applications; optimal for cell attachment)
結合型
Tissue Culture (TC)-treated surface
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
  • 構成(1箱につき以下の構成部品5セット):Transwell®ユニット(一体型96ウェルトレイ1枚)、リザーバープレート(細胞増殖の工程で使用)、レシーバープレート(96ウェル。増殖または分析の工程で使用)、滅菌済みフタ2枚
  • 孔径0.4 μmのPC(ポリカーボネート)膜
  • 膜の表面処理による最適な細胞接着性
  • 増殖表面面積:0.143 cm²(他ブランド同等品比20~50%増)
  • 上部と下部側面とに広口のポートを配置
  • マルチチャネルフィーダーポート、グリップしやすい表面材質、バーコード対応により自動培養システムに最適
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Transwell is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)