Merck
CLS33601L
Pyrex® general purpose distilling apparatus, Pyrex stopper, ST joint
capacity 1 L, joint: ST/NS 19/38
別名:
Corning® 3360
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
製品CLS33601Lは現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
ジョイント
joint stopper27
joint: ST/NS19/38
メーカー/製品名
Corning 3360-1L
キャパシティ
1 L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
A general purpose batch distillation assembly with the facility or addition via the Pyrex stoppered neck. Ideally suited for the batch production of high purity distilled water. The flask has a flat bottom with a side delivery tube, terminating in a joint. Condenser tubulations are 10mm O.D.
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)