Merck
Z743189
Julabo® 水槽カバー
with built in heat exchanger to fit CORIO CD-BC4/BC6
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103706
NACRES:
NB.77
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Julabo 9970240
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Bath cover with built-in heat exchanger. To use the heat exchanger, a hose with an inner diameter of 10/12 mm is required.
法的情報
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)