Merck
CLS3121150
Pyrex® スモールトップデシケーター、 24/29 スタンダードテーパーストップロック付き
2.4L small top desiccators w/ 24/29 Standard Taper Stopcock, 1/cs
別名:
グラスデシケーター, デシケーター, 真空デシケーター
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104510
NACRES:
NB.43
製品CLS3121150は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
物質
borosilicate glass (borosilicate glass code 7740)
特徴
reusable
包装
case of 1
pack of 1
メーカー/製品名
Corning 3121-150
H
239 mm
キャパシティ
2.4 L
チャンバーの深さ
81 mm
フランジ内径
172 mm
プレート直径
140 mm , plate not included
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
この2.4 L Pyrexデシケーターは、止水栓として機能する道具加工されたホース接続部を持つ、丈夫な24/29標準先細り外部スリーブを備えています。真空によって操作に影響が及ばないように設計されています。デシケーターを真空にするには、止水栓を緩め、PTFEプラグが自由に動いてガラスと接触しないようにします。この位置から半回転させるとデシケーターが閉じられます。この設計により、グリースを塗布する必要がなくなりました。チューブの外径は約10 mmです。ボウルの容量は約2,400 mLです。警告:加熱したり圧力をかけたりしてはなりません。定格1-雰囲気真空
注:これは、CLS3118160の代替品としてお勧めします。
法的情報
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)