Merck
CLS2551
Corning® hybridization chambers
slide hybridization chamber, polycarbonate, non-sterile, 5/cs
別名:
インキュベーションチャンバー, スライドチャンバー, スライドハイブリダイゼーションチャンバー, ハイブリダイゼーションチャンバー, マイクロアレイハイブリダイゼーションチャンバー
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41100000
製品CLS2551は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
物質
polycarbonate
無菌性
non-sterile
包装
pack of 1
case of 5
メーカー/製品名
Corning 2551
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
スライドハイブリダイゼーションチャンバー
スライドハイブリダイゼーションチャンバーは使用/再使用が簡単です。基部のウェルは、10 μLの水を保持してチャンバーの湿度を適切に保ち、カバースリップ端の周りのプローブ水和を維持します。水密シールは、ウォーターバスが汚染するリスクをなくします。このスライドチャンバーは、恒温ウォーターバスかハイブリダイゼーションオーブンとして使用できます。
Corningハイブリダイゼーションチャンバーは使用/再使用が容易であり、ハイブリダイゼーション保温中にマイクロアレイスライド(25 x 75 mm)のカバースリップ縁周辺のチャンバー湿度とプローブハイブリダイゼーションを適切に保持するように設計されています。再利用可能なチャンバーはO-リングと留め置きクリップを備えているため、ウォーターバスに沈めても水を通さず、ハイブリダイゼーションオーブン中でも気密を保つことができます。水密シールにより、ウォーターバスが汚染するリスクがありません。基部のウェルは、10 mLの水を保持してチャンバーの湿度を最適に保ち、カバースリップ端の周りのプローブ水和を維持します。
オリジナルのCorningハイブリダイゼーションチャンバー(カタログ番号CLS2551)は、標準の1 mm厚のスライド1枚と標準のカバーガラスでの使用に理想的な内部の高さと容量です。CorningハイブリダイゼーションチャンバーII(CLS40080)は内部がさらに深くなり、スライド1枚でのハイブリダイゼーションだけでなく、2枚のアレイを向かい合わせに置き、ラベル付きのターゲット1つを使用してハイブリダイズすることも可能です。このチャンバーはまた、標準の薄いカバーガラスより厚いか、または高い、端が隆起したカバースリップにも使用できます。
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)