Merck
CLS168640100
Corning® weighing bottle
diam. × H 40 mm × 100 mm
別名:
storage vessel
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.43
製品CLS168640100は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
物質
clear bottle
cylindrical bottle
wide-mouth bottle
特徴
cap
メーカー/製品名
Corning 1686-40100
キャパシティ
92 mL
直径× H
40 mm × 100 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)