Merck
CLS1300P250W
Corning® wide mouth wash bottle, reusable
capacity 250 mL, low-density polyethylene (LDPE), with GL-45 PP screw cap
別名:
laboratory wash bottles, plastic wash bottles
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103209
NACRES:
NB.43
製品CLS1300P250Wは現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
物質
cylindrical bottle
low-density polyethylene (LDPE)
screw top cap
white bottle
wide-mouth bottle
包装
pack of 12 ea
メーカー/製品名
Corning 1300P-250W
H × 外径
146 mm × 58 mm
キャパシティ
250 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • Corning® reusable bottles are manufactured from low-density polyethylene (LDPE).
  • Features a wide mouth for easy transferring of samples.
  • Polypropylene cap and dispensing tube optimize backflow of the solution.
  • Unique design allows minimal turbulence of liquid in the bottle.
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)