製品名
MCF10A CELLS PTEN (-/-) PIK3CA H1047R (+/-),
由来生物
human female mammary glands (Source Disease: Fibrocystic Disease)
品質水準
保管温度
−196°C
遺伝子情報
human ... PIK3CA(5290) , PTEN(5728)
詳細
This cell line was derived from ATCC Catalog No. CRL-10317.
アプリケーション
Rapidly thaw vial by gentle agitation in 37°C water bath (~2 minutes), keeping vial cap out of the water. Decontaminate with 70% ethanol, add 9 mL culture media and centrifuge 125 x g (5-7 minutes). Resuspend in complete culture media and incubate at 37°C in a 5% CO2 atmosphere.
Subculture Ratio: approx. 1:3-1:8
The base medium for this cell line is Dulbecco′s Modified Eagle′s Medium/Ham′s Nutrient Mixture F-12, Cat. No. 51448C. To make the complete growth medium, add the following components to the base medium: horse serum, Cat. No. H1270, to a final concentration (v/v) of 5%; cholera toxin, Cat. No. C8052, to a final concentration of 1 ng/mL; human insulin, Cat. No. I9278, to a final concentration of 10 ug/mL; epidermal growth factor, Cat. No. E9644, to a final concentration of 10 ng/mL; and hydrocortisone, Cat. No. H6909, to a final concentration of 0.5 ug/mL.
Cell freezing medium - DMSO 1X, Cat. No. C6164.
特徴および利点
Zinc finger nuclease (ZFN) modifications on chromosomes 10q23.3 and 3q26.3
品質
免責事項
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ