Merck
LB277
98062331, human blood, Lymphoblastoid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106514
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
製品名
LB277, 98062331
由来生物
human blood
成長モード
Suspension
核型
Not specified
形態
Lymphoblastoid
製品
Not specified
受容体
Not specified
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
輸送温度
dry ice
保管温度
−196°C
細胞株の由来
Human lympoblastoid, Xeroderma pigmentosum,EBV-transformed
細胞株の説明
Established by EBV transformation of mononuclear cells from a peripheral blood sample of a 58 year old male patient. The patient was reported to carry Xeroderma pigmentosum variant form.
アプリケーション
Toxicity studies, hprt mutation analysis
培地
RPMI 1640 + 4mM Glutamine + 200 μg/ml Sodium Pyruvate (NaPy) + 15% Heat Inactivated (HI-FBS).
継代と培養方法
Maintain cultures between 3-9 x 100,000 cells/ml, dilute every 1-2 days to 3 x 100,000 cells/ml; 5% CO2, 37°C. Cells form floating aggregates.
その他情報
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)