由来生物
human esophagus
包装
tube of 5 μg 94072021-DNA-5UG
pkg of vial of cells 94072021-1VL
成長モード
Adherent
核型
Hypotriploid with 16% polyploidy
形態
Epithelial
製品
Not specified
受容体
Not specified
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
関連疾患
cancer
輸送温度
dry ice
保管温度
−196°C
細胞株の由来
ヒト食道扁平上皮癌
細胞株の説明
Established from the well differentiated invasive oesophageal squamous cell carcinoma resected from the middle intra-thoracic oesophagus of a 79-year-old Japanese man prior to treatment. This cell line has been mycoplasma eradicated at ECACC.
培地
RPMI 1640:HAMS F12 (1:1) + 2mM Glutamine + 2% Foetal Bovine Serum (FBS)
継代と培養方法
Split confluent cultures 1:5 every second day using trypsin/EDTA;5% CO2; 37°C. Doubling time: 24 hours. Recommended seeding density: 2.5 x 10,000 cells/cm2.
その他情報
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)